Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy3
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye Cytiva Cy3 contient des CyDye dérivés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes amines, p. ex., ceux des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
Marque:  Cytiva PA13102
Code produit. 11535045
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy3 assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
  • Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
  • La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
  • Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
  • Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
  • Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
  • Fluorescence de forte intensité
  • Faible niveau de liaisons non spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Séché
50 mg
Boîtes en aluminium contenant du colorant déshydraté prémesuré
765,95
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés.
Rouge
Pour le marquage via des groupes amines. Les colorants CyDye sont adaptés à des applications telles que le transfert d’énergie de fluorescence par résonance (FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer), le FRET à résolution temporelle (TR-FRET, Time Resolved-FRET) et la polarisation par fluorescence (FP, Fluorescence polarization)
Ester NHS, Cy3
3 à 10
Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Cy3
570
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers