Learn More
Tocris Bioscience™ CY 09
Inflammasomes Inhibitors
262.41€ - 952.46€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-[[4-Oxo-2-thioxo-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-thiazolidinylidene]methyl]benzoic acid |
---|---|
CAS | 1073612-91-5 |
Formule moléculaire | C19H12F3NO3S2 |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18783198
|
Tocris Bioscience™
6436/10 |
10 mg |
262.41€
10mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18791108
|
Tocris Bioscience™
6436/50 |
50 mg |
952.46€
50mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NLRP3 inhibitor (Kd = 500 nM); directly binds to ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain. Blocks NLRP3 inflammasome assembly and activation. Displays therapeutic effects on mouse models of cryopyrin-associated autoinflammatory syndrome (CAPS) and type 2 diabetes. Exhibits no activity for hERG (10 μM).Spécification
4-[[4-Oxo-2-thioxo-3-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-thiazolidinylidene]methyl]benzoic acid | |
1073612-91-5 | |
C19H12F3NO3S2 | |
98% |