Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human
Provide a highly flexible technology for detection of polymorphisms within any genome
512.00€ - 1786.00€
Spécification
Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
---|---|
Type d’échantillon | Humaine |
À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Si un thermocycleur est utilisé pour l’amplification par PCR, la pré-lecture et la post-lecture en option doivent être effectuées séparément sur un système PCR en temps réel afin de détecter et d’enregistrer les signaux fluorescents. |
Concept écologique | Emballage durable |
Gamme de produits | TaqMan™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12643855
|
Applied Biosystems™
4331349 |
S (300 reactions), made to order |
512.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15511034
|
Applied Biosystems™
4332072 |
M (1000 reactions), made to order |
958.00€
40 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15521034
|
Applied Biosystems™
4332073 |
L (2400 reactions), made to order |
1786.00€
80 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Create assays by submitting confidential target sequences to Applied Biosystem's secure assay design pipeline using the Custom TaqMan Assay Design Tool. This pipeline has generated millions of assay designs by utilizing heuristic rules deduced from both manufacturing and assay performance data. These assays use TaqMan minor groove-binding (MGB) probes for superior allelic discrimination, improved signal-to-noise ratios, and design flexibility. All human SNP genotyping assays are functionally tested on 20 unique DNA samples to ensure assay amplification and sample clustering. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested. They are ideal for genotyping applications including screening, association, candidate region, candidate gene, or fine-mapping studies.
Spécification
1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Si un thermocycleur est utilisé pour l’amplification par PCR, la pré-lecture et la post-lecture en option doivent être effectuées séparément sur un système PCR en temps réel afin de détecter et d’enregistrer les signaux fluorescents. |
|
TaqMan™ | |
Température ambiante |
Humaine | |
Emballage durable | |
Génotypage TaqMan personnalisé |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.