Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, human
GREENER_CHOICE
Provide a highly flexible technology for detection of polymorphisms within any genome
Marque:  Applied Biosystems™ 4332073
Code produit. 15521034
  • 1786.00€ / 80 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Deux amorces pour PCR non marquées : sens et antisens (amorces à concentration finale de 900 nM) ; 1 colorant VIC :La sonde marquée au MGB détecte la séquence d’allèle 1 (sondes à concentration finale de 200nM) ; 1 colorant 6FAM :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
Description
Description
Create assays by submitting confidential target sequences to Applied Biosystem's secure assay design pipeline using the Custom TaqMan Assay Design Tool. This pipeline has generated millions of assay designs by utilizing heuristic rules deduced from both manufacturing and assay performance data. These assays use TaqMan minor groove-binding (MGB) probes for superior allelic discrimination, improved signal-to-noise ratios, and design flexibility. All human SNP genotyping assays are functionally tested on 20 unique DNA samples to ensure assay amplification and sample clustering. These custom assays are designed, synthesized, formulated, optimized, and quality control tested. They are ideal for genotyping applications including screening, association, candidate region, candidate gene, or fine-mapping studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
80X
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler*
* Si un thermocycleur est utilisé pour l’amplification par PCR, la pré-lecture et la post-lecture en option doivent être effectuées séparément sur un système
PCR en temps réel afin de détecter et d’enregistrer les signaux fluorescents.
12 000 (384 puits) ; 2400 (96 puits)
Génotypage TaqMan personnalisé
Température ambiante
1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces).
Conserver entre -15 et -25°C.
Emballage durable
TaqMan™
L (2400 reactions), made to order
Humaine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.