Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Mimétisme adapté mirVana™ de micro-ARN
Marque:  Ambion™ 4464071
2592.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15551124
  • 3870.00€ / 250nmol
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les mimétiques micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN. Utilisez notre GeneAssist™ miRNA Workflow Builder pour concevoir à la fois des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Température ambiante
Customer-Defined mirVana™ miRNA mimic, 250nmol, Lowest Off-Target Effects and Highest Potency, miRNA mimics are small, Chemically Modified Double-Stranded RNAs that mimic Endogenous miRNAs and Enable miRNA Functional Analysis by Up-Regulation of miRNA Activity
Mimique de miARN mirVana™ définie par le client
250 nmol