Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Code produit. p-7075764
Click to view available options
Quantité:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Conditionnement:
20nmol
250nmol
5nmol
Code produit. 15531124
Marque: Ambion™ 4464068
Mimétisme adapté mirVana™ de micro-ARN
Les mimétiques micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN. Utilisez notre GeneAssist™ miRNA Workflow Builder pour concevoir à la fois des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description Mimétisme adapté mirVana de micro-ARN, 5 nmol, effets hors cible les plus faibles et puissance la plus élevé, les mimétismes de micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les ARN de mimétisme endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par régulation supérieure de l’activité des micro-ARN
RNAi Type miARN
Type de produit Mimétisme adapté mirVana de micro-ARN
Quantité 5 nmol