Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Mimic mirVana™ de miARN
Marque: Ambion™ 4464069
916.56 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les mimétiques micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN. Utilisez notre GeneAssist™ miRNA Workflow Builder pour concevoir à la fois des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de micro-ARN.Spécification
Température ambiante | |
Micro-ARN mimétique mirVana™ défini par le client, 20 nmol, les micro-ARN mimétiques sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et activent l’analyse fonctionnelle de micro-ARN par régulation de l’activité du micro-ARN | |
Mimique de miARN mirVana™ définie par le client | |
20 nmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.