Learn More
Ambion™ Custom mirVana™ miRNA Mimic
Mimic mirVana™ de miARN
Marque:  Ambion™ 4464068
541.36 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15531124
  • 808.00€ / 5nmol
Description
Les mimétiques micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les micro-ARN endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par une régulation ascendante de l’activité des micro-ARN. Utilisez notre GeneAssist™ miRNA Workflow Builder pour concevoir à la fois des mimiques et des inhibiteurs pour n’importe quelle séquence de micro-ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
miARN
5 nmol
Mimétisme adapté mirVana de micro-ARN, 5 nmol, effets hors cible les plus faibles et puissance la plus élevé, les mimétismes de micro-ARN sont de petits ARN à double brin chimiquement modifiés qui imitent les ARN de mimétisme endogènes et permettent l’analyse fonctionnelle des micro-ARN par régulation supérieure de l’activité des micro-ARN
Mimétisme adapté mirVana de micro-ARN