Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumine (mélange de curcumine, de déméthoxycurcumine et de bisdéméthoxycurcumine), 96% Code produit.: 10286890
Thermo Scientific Chemicals Curcumine (mélange de curcumine, de déméthoxycurcumine et de bisdéméthoxycurcumine), 96%
Code produit. 10286890
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10286890
Marque: Thermo Scientific Chemicals 218580100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-37-7
Formule moléculaire C21H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 368.39
Numéro MDL MFCD00008365
Clé InChI ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonyme curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
CID PubChem 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Point de fusion 183.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Indice de réfraction 1.4155 to 1.4175
Quantité 10 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
Nom IUPAC (1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one
Poids de la formule 368.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462571 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Numéro de lotA0457737 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Numéro de lotA0453300 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Numéro de lotA0454969 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
Numéro de lotA0441759 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number218580500,218580100,218582500
compliance-icons
Identifiant produit
  • Curcumin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Curcumine (mélange de curcumine, de déméthoxycurcumine et de bisdéméthoxycurcumine), 96% >