Learn More
Thermo Scientific Chemicals Curcumine (mélange de curcumine, de déméthoxycurcumine et de bisdéméthoxycurcumine), 96%
Code produit. 10368110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 10368110
Marque: Thermo Scientific Chemicals 218580500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 458-37-7 | C21H20O6 | 368.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-37-7
Formule moléculaire C21H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 368.39
Numéro MDL MFCD00008365
Clé InChI ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Synonyme curcumin, diferuloylmethane, natural yellow 3, turmeric yellow, turmeric, curcuma, kacha haldi, gelbwurz, halad, curcumin i
CID PubChem 969516
ChEBI CHEBI:3962
SMILES COC1=CC(\C=C\C(\O)=C\C(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Curcumin (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Point de fusion 183.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2
Indice de réfraction 1.4155 to 1.4175
Quantité 50 g
Beilstein 08,IV,3697
Merck Index 15,2663
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in diethyl ether,soluble in alcohol,glacial acetic acid,acetone
Nom IUPAC (1E,4Z,6E)-5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,4,6-trien-3-one
Poids de la formule 368.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine