Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture avec bouchon d’aération à deux positions
Le polystyrène est parfaitement adapté aux mesures optiques grâce à sa grande clarté
584.06€ - 821.50€
Specifications
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Bouchon d’aération |
Product Code | Brand | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | |||||
10370451
|
Greiner Bio-One
191180 |
25 ; 1000 |
821.50€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10394601
|
Greiner Bio-One
191161 |
1/sachet ; 750 sachets/boîte. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
StérileSpecifications
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Bouchon d’aération |