Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture avec bouchon d’aération à deux positions
Le polystyrène est parfaitement adapté aux mesures optiques grâce à sa grande clarté
Marque: Greiner Bio-One 191161
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
StérileSpécification
Transparent | |
14 mL | |
Polystyrène | |
1/sachet ; 750 sachets/boîte. | |
Non | |
Bouchon d’aération |
Transparent | |
95 mm | |
Oui | |
Stérile | |
18 mm | |
Tube |