Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
The Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance offers readability of 10 μg and a maximum weighing capacity up to 220 g. Used for weighing small sample amounts down to the μg-range.
Marque:  Sartorius to be deleted
Code produit. 16635295
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
  • La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
  • L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
  • Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
  • Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
  • Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Balance avec certificat de validation type pour la Chine
Écran tactile couleur
Pare-vent A, QP1, QP4
Microbalance
220 g
0,01 mg
2 s