Learn More
Sartorius Balance de laboratoire Semi-Micro Cubis™ II
La balance de laboratoire Semi-Micro Cubis™ II offre une lisibilité de 10 μg et une capacité de pesée maximale de 220 g. Utilisée pour peser de petites quantités d’échantillons au μg près.
12200.00€ - 24620.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Balance avec certificat de validation type pour la Chine |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Temps de stabilisation | 2 s |
Type | Microbalance |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16483075
![]() |
Sartorius
MCA125P-2S00-U QP1 |
60 g, 120 g | 0,01, 0,1 mg | Part-vent O, QP1 |
12200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16293182
|
Sartorius
MCA125S-2CEU-I QP99 |
120 g | 0.01 mg | Pare-vent O, QP99 | N/A | ||||
16454315
![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP1 |
220 g | 0,01 mg | Pare-vent O, QP1 |
23210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16273202
![]() |
Sartorius
MCA225S-2CEU-I QP99 |
220 g | 0,01 mg | Pare-vent O, QP99 |
24620.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16293202
![]() |
Sartorius
MCA225S-2CEU-U QP99 |
220 g | 0,01 mg | Part-vent O, QP99 |
20580.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17604015
![]() |
Sartorius
MCA-225P2SOO-AQP1 |
220 g | 0,01, 0,02, 0,05 mg | Pare-vent O, QP1 |
21605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16474195
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-U QP1 |
220 g | 0,01, 0,02, 0,05 mg | Part-vent O, QP1 |
14350.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
- La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique.
- L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II.
- Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents.
- Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure.
- Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Balance avec certificat de validation type pour la Chine | |
Écran tactile couleur | |
2 s | |
Microbalance |