Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE225SU-S00
16344.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulPrestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran tactile TFT avec un affichage lisible et une interface utilisateur facile à utiliser. | |
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garniture en aluminium | |
± ; 0,01 mg | |
Balance Semi-Micro | |
404 mm | |
Module de pesée/électrique 373/61 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
220 g | |
0,01 mg | |
± ; 0,065 mg | |
Chambre de pesée U : Vitre manuelle | |
2 s | |
10 ans | |
240 mm | |
10,2 × 11,7 kg | |
100/240 V ± 10 % | |
Class I |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Sartorius Cubis analytical balances