Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7161208 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
60 g, 120 g
60, 120, 220 g
Comprend:
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine ; Logiciel QP99
Modèle:
Chambre de pesée I : Motorisée avec ionisateur
Chambre de pesée U : Vitre manuelle
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 16393026
Marque: Sartorius MCE125P2S00I
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Garantie
Garantie 10 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
Capacité 60 g, 120 g
Type d’affichage Écran tactile TFT avec un affichage lisible et une interface utilisateur facile à utiliser.
Précision affichage 0,01, 0,1 mg
Comprend Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Matériau Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inoxydable, garniture en aluminium
Modèle Chambre de pesée I : Motorisée avec ionisateur
Reproductibilité ± ; ,01 mg
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance Semi-Micro
Garantie 10 ans
Longueur (métrique) 404/315 mm
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) Module de pesée/électrique 373/61 mm
Poids (métrique) 10,2, 11,7 kg
Alimentation électrique 120/240 V
Tension 100/240 V ± 10 %
Fréquence 50/60 Hz
Legal for Trade Class I