Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCA125P-2S00-I
14540.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
60 à 120 g | |
0,01 à 0,1 mg | |
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur | |
0°C à +40°C | |
10 ans | |
240 mm | |
11 à 12,5 kg | |
1,0 A | |
Class I |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran couleur TFT tactile | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | |
Automatisation motorisée | |
6 sec | |
2 sec | |
Balance Semi-Micro | |
Module de pesée / électronique 450/355 | |
Module de pesée / électrique 373/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) | |
50/60 Hz (± 5 %) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA > Interface utilisateur MCA ; Capacité : 60 ; 120 g ; Pare-vent : I
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu