Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCA125S-2S00-I QP99
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 13.60000kg
Code produit. 16203192
  • 17840.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliService d’assistance exceptionnel/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliPour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg/liliGrand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec une nouvelle interface utilisateur/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
21 CFR PARTIE 11 17025 USP 41
120 g
0,01, 0,1 mg
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur
0°C à +40°C
10 ans
240 mm
11 × 12,5 kg
1,0 A
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS232 de 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile couleur TFT
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Automatisation motorisée
6 sec
2 sec
Balance semi-micro
Module de pesée / électronique 450/355
Module de pesée / électrique 373/61 mm
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (±5%)