Learn More
Sartorius Balance Micro Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance Micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCA10.6S-M-MTS
42390.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
10.1 g | |
1 μg | |
±3 μg | |
Pare-vent M : Motorisé | |
Micro-balance | |
Module de pesée / électrique 340/355 mm | |
Module de pesée / électrique 129/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) |
1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran couleur TFT tactile | |
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
±5 μg | |
10 ans | |
139 mm pour le module de pesée/240 mm pour le module électrique | |
7.2, 7.9 kg | |
Class I |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.