Learn More
Cole-Parmer™ Raccord Luer CrystalVu™ avec raccord Luer-Lock mâle x raccord cannelé de 1/8 po
Disponibles en 6 couleurs pour une identification rapide et facile : baies, rose, jaune, verre clair, violet et orange
Marque:  Cole-Parmer™ 45520-03
Code produit. 15305046
  • 30.60€ / 25 pièces
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Alternative en polycarbonate transparente faite en polyoléfin, sans bisphénol-A (BPA).
  • Résistance chimique supérieure au polycarbonate.
  • Stérilisation par autoclavage, irradiation aux rayons gamma ou oxyde d’éthylène.
  • Conforme à la norme USP classe VI.
  • Sans composants d’origine animale.
  • Disponibles en boîtes de 25.
Spécification
Spécification
Luer-Lock mâle
25/boîte
Raccord Luer, Luer Lock mâle x raccord cannelé 1⁄8 po
Polyoléfine
Rouge
Nom du produit
Cole-Parmer™ Raccord Luer CrystalVu™ avec raccord Luer-Lock mâle x raccord cannelé de 1/8 po > Rouge