Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet Code produit.: 11445027
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet
Code produit. 11445027
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11445027
Marque: Thermo Scientific Chemicals B21932.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cristal violet est utilisé comme indicateur d’acide-base, alcool dénaturé, coloration biologique, colorant textile et comme indicateur des sels de cuivre. Il s’agit d’un composant de coloration de Gram dans les micro-organismes et les lignées cellulaires.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme. Partiellement miscible avec de l’alcool et du glycérol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents réducteurs et les peroxydes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Numéro MDL MFCD00011750
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Violet 3; C.I. 42555
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Crystal Violet
Point de fusion ∼215°C (decomposition)
Numéro UN UN3077
Beilstein 4077708
Merck Index 14,4395
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Poids de la formule 407.99
Quantité 100 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250274 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberB21932.14,B21932.36,B21932.22
Numéro de lot10250370 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberB21932.14,B21932.36,B21932.22
Numéro de lot10247072 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2023 Catalog NumberB21932,B21932.14,B21932.36,B21932.22
Numéro de lot10242917 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog NumberB21932.14,B21932.36,B21932.22
Numéro de lot10237336 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberB21932.14,B21932.36,B21932.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic Violet 3
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet >