Learn More
Cryptotanshinone, MedChemExpress
MedChemExpress Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.
72.90€ - 261.90€
Spécification
CAS | 35825-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H20O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 296.36 |
Pourcentage de pureté | 98.02% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16438888
|
Medchem Express
HY-N0174 |
10 mg |
72.90€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16464777
|
Medchem Express
HY-N0174 |
50 mg |
261.90€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cryptotanshinone is a natural compound extracted from the root of Salvia miltiorrhiza Bunge that shows antitumor activities. Cryptotanshinone inhibits STAT3 with an IC50 of 4.6 μM.Spécification
35825-57-1 | |
C19H20O3 | |
296.36 | |
98.02% |
Sécurité et traitement
H301∣H410
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.