Learn More
Thermo Scientific™ Cryomed™ avec OPC UA, usage général
BIOPHARMA
Les congélateurs à débit contrôlé Thermo Scientific Cryomed OPC UA sont conçus dans un souci de fiabilité, protection et traçabilité des données, pour la préparation de vos échantillons et de vos besoins en matière de BPF.
Marque:  Thermo Scientific™ TSCM48FV
Code produit. 17545865
  • 44622.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Congélateur à débit contrôlé
-180°C à +50°C
Acier thermolaqué
La garantie varie selon les régions. Consultez votre responsable de compte local pour obtenir plus d’informations.
24,3 x 49,3 x 21,7 in (61 x 125,2 x 55,1 cm)
USB et OPC UA (Ethernet)
Logiciel d’interface PC pris en charge
12 A
220 à 230 V, 50 à 60 Hz
191 lb
48 L
Acier inoxydable
CE
Chargement par l’avant
13 x 19 x 12 in (33 x 48,3 x 30,5 cm)
Oui
Compatible avec Thermo Fisher Connect
CEE 7/7
< 1185
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Prestations de service
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cryomed™ avec OPC UA, usage général >