Learn More
Tempshield™ Gants Cryo-Gloves™ bleus étanches Gants cryogéniques de longueur aux poignets
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
Marque: Tempshield™ WRMWP
Alert:
Non conçus pour une immersion dans de l’azote liquide ou pour une utilisation à proximité d’une flamme nue ou dans des zones dangereuses présentant un risque d’inflammation.
Description
Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Un revêtement étanche 100 % fin et transparent assure une protection contre les éclaboussures et les fuites
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
EN 420, EN 511 | |
Bleu | |
Gants cryogéniques étanches | |
Oui | |
Cryo-gants™ | |
-196°C | |
28 à 33 cm |
Longueur poignets | |
Spécifique | |
M | |
Distribution/transfert de liquides cryogéniques, retrait d’échantillons de liquides cryogéniques et conteneurs cryogéniques ouverts avec la chance d’exposition aux liquides/éclaboussures | |
-320°F | |
11 à 13 po |