Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes pour flacons cryogéniques
Sélectionnez la taille de boîte requise et faites correspondre la séparation aux exigences du tube. Les boîtes pour flacons cryogéniques Heathrow Scientific™ sont construites à base de carton avec des trous perforés pour permettre la circulation de l’air.
47.20€ - 51.65€
Spécification
Matériau | Carton |
---|---|
Forme | Carré |
Type | Boîte cryogénique |
Capacité | Tubes de 1,5 à 2 ml |
Comprend | Couvercle |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394015
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860B |
Blanc | 7,5 cm |
47.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12305043
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860C |
Assortis (bleu, rouge, jaune) | 5 cm |
51.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11374015
![]() |
Heathrow Scientific™
HS2860A |
Blanc | 5 cm |
51.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Stocker dans du LN2, ou dans des congélateurs mécaniques
- Les couleurs facilitent l’identification et le tri
- Les orifices d’aération inférieurs permettent une circulation et une élimination plus rapides de l’air froid, de la vapeur ou du LN2
- Toutes les empreintes de boîte sont de 133 x 133mm, sélectionnez deux hauteurs différentes
- Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Couvercle | |
5,2 in | |
5,2 in |
Carré | |
Tubes de 1,5 à 2 ml | |
12/Bte | |
13,3 cm | |
13,3 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Boîtes pour flacons cryogéniques