Learn More
Heathrow Scientific™ Boîtes pour flacons cryogéniques
GREENER_CHOICE
Sélectionnez la taille de boîte requise et faites correspondre la séparation aux exigences du tube. Les boîtes pour flacons cryogéniques Heathrow Scientific™ sont construites à base de carton avec des trous perforés pour permettre la circulation de l’air.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS2860C
48.59 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12305043
  • 51.15€ / 12 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stocker dans du LN2, ou dans des congélateurs mécaniques
  • Les couleurs facilitent l’identification et le tri
  • Les orifices d’aération inférieurs permettent une circulation et une élimination plus rapides de l’air froid, de la vapeur ou du LN2
  • Toutes les empreintes de boîte sont de 133 x 133mm, sélectionnez deux hauteurs différentes
  • Les séparateurs doivent être commandés séparément
Spécification
Spécification
Assortis (bleu, rouge, jaune)
Carré
Tubes de 1,5 à 2 ml
12/Paquet
5,2 n
5,2 in
2 in
Carton
Boîte cryogénique
Couvercle
133 x 133 x 50 mm
13,3 cm
13,3 cm
5 cm