Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène
Stockez jusqu’à 81 microtubes et des flacons cryogéniques dans des boîtes aux couleurs vives. Les boîtes de stockage de microtubes en polypropylène Fisherbrand™ sont conçues pour une identification visuelle rapide et un accès facile dans un format compact. Convient au stockage à basse température.
Marque:  Fisherbrand™ HS120036
27.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10050182
  • 116.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Encombrement réduit permettant de stocker jusqu’à 81 microtubes et flacons cryogéniques.
  • En PP
  • Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
  • Couvercle emboîtant facile à ouvrir
  • Convient au stockage à basse température
  • Tubes : 1,5 / 2,0 ml
  • Puits : 81
  • Diamètre des puits : 12,3mm
  • Autoclavables
Chaque boîte de stockage de microtubes Fisherbrand™ est conçue pour une identification visuelle rapide.
  • Puits uniformes avec identification d’emplacements
  • La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
  • Couleurs vives translucides et surface dépolie pour le marquage
  • Forme caractéristique en forme de creux
Spécification
Spécification
Couvercle emboîtant
Polypropylène
Boîte de stockage de flacons cryogéniques
81
9 x 9
130 mm
47 mm
Vert
Carré
Stockage des microtubes
5/boîte
130 x 130 x 47 mm
130 mm
0,81 kg
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène > Accueillent les articles suivants : 81 ; Couleur : Vert