Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h avec poignée à droite et 5 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque: Eppendorf™ F740344041
Informations supplémentaires : Poids : 315.60001kg
Description
- Interface LED classique
- Liquides de refroidissement verts
- Refroidissement par air
- Poignée : Côté droit
- 5 étagères intérieures
- 100-240 V / 50-60 Hz
- Volume : 740 L (26,1 pi3)
- Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
- Contient jusqu’à 57 600 échantillons
- Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable
- Extérieur : Acier thermolaqué
- Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
- 5 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
Spécification
740 l | |
Hermétique, isolée | |
Prise de la | |
Acier inoxydable | |
5 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Étalon | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide | |
Acier revêtu de poudre | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
CO2 (installé en usine) | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |