Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h avec poignée à droite et 5 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
15896.70€ - 18775.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 740 l |
---|---|
Température (point de consigne) | Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min |
Modèle de porte | Hermétique, isolée |
Porte intérieure | 3 |
Côté charnière | Prise de la |
Code produit | Marque | Systèmes de secours | Enregistreur graphique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Systèmes de secours | Enregistreur graphique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15997085
|
Eppendorf™
F740342041 |
CO2 (installé en usine) | Non |
18775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15977095
|
Eppendorf™
F740343041 |
LN2 (installé en usine) | Non |
18775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15957105
|
Eppendorf™
F740344041 |
CO2 (installé en usine) | Étalon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15937115
|
Eppendorf™
F740345041 |
LN2 (installé en usine) | Étalon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15917085
|
Eppendorf™
F740341041 |
Non disponible | Étalon |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
La série se compose des trois modèles suivants :- CryoCube F570: Panneau de 130 mm (isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « classiques », refroidissement par air
- CryoCube F570h : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170), refroidissement par air
- CryoCube F570hw : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement écologiques (R290/ R170), refroidissement par eau
Spécification
740 l | |
Hermétique, isolée | |
Prise de la | |
Acier inoxydable | |
5 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide | |
Acier revêtu de poudre | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |