Learn More
Eppendorf™ Congélateur UBT CryoCube™ F101h, avec CO2 de secours, 230V/50 Hz
Le congélateur F101h ultra-basses températures est idéal pour le stockage sous paillasse de petites quantités d’échantillons. En assurant des températures fiables à 80°C, dans un format compact, le CryoCube™ F101h offre une solution de stockage sûre et durable pour vos échantillons.
Marque: Eppendorf™ F101342001
Description
- Les panneaux d’isolation sous vide permettent d’augmenter la capacité interne avec le même encombrement que les congélateurs à mousse traditionnels
- Les portes intérieures sont étanches et isolées, créant ainsi 2 compartiments séparés minimisant la perte d’air froid lorsque vous accédez à vos échantillons
- Panneau de commande et statut des alarmes à ampoules LED faciles à lire
- Ventilation spéciale sous vide avec piston disposé ergonomiquement pour permettre un accès immédiat à votre congélateur
- Les portes intérieures peuvent être retirées rapidement et sans outils pour un dégivrage plus facile et plus rapide
- Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage
- Extérieur en acier recouvert de poudre
- Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent d’assurer la flexibilité des autres joints à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace, facilitant ainsi l’accès aux échantillons
- Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
Spécification
101 L | |
1 | |
Acier inoxydable | |
rostfreier Stahl | |
6 | |
33x48x64 cm | |
90 x 56,6 cm | |
CO2 (installé en usine) | |
UE | |
50 Hz | |
123 kg |
-50°C à -86°C | |
2 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
Vertical | |
56,6 x 90 x 83 cm | |
en option | |
5 A | |
230 V | |
2 étages |
Vidéos
-
Eppendorf -80°C Freezer CryoCube F101h