Learn More
Eppendorf™ Congélateur UBT CryoCube™ F101h, avec CO2 de secours, 230V/50 Hz
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les panneaux d’isolation sous vide permettent d’augmenter la capacité interne avec le même encombrement que les congélateurs à mousse traditionnels
- Les portes intérieures sont étanches et isolées, créant ainsi 2 compartiments séparés minimisant la perte d’air froid lorsque vous accédez à vos échantillons
- Panneau de commande et statut des alarmes à ampoules LED faciles à lire
- Ventilation spéciale sous vide avec piston disposé ergonomiquement pour permettre un accès immédiat à votre congélateur
- Les portes intérieures peuvent être retirées rapidement et sans outils pour un dégivrage plus facile et plus rapide
- Intérieur entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage
- Extérieur en acier recouvert de poudre
- Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent d’assurer la flexibilité des autres joints à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace, facilitant ainsi l’accès aux échantillons
- Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 101 L |
| Gamme de températures | -50°C à -86°C |
| No. of Doors | 1 |
| Porte intérieure | 2 |
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| Isolation | Vide, mousse de polyuréthane |
| Intérieur | rostfreier Stahl |
| Finition externe | Acier thermolaqué |
| Nbre de racks par kit | 6 |
| Modèle | Vertical |
| Afficher plus |