Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34581 ALU
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
37.54€ - 172.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Noir, Bleu |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15690018
|
Abeba™
34581/36 |
36 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600028
|
Abeba™
34581/37 |
37 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610028
|
Abeba™
34581/38 |
38 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620028
|
Abeba™
34581/39 |
39 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630028
|
Abeba™
34581/40 |
40 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640028
|
Abeba™
34581/41 |
41 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650028
|
Abeba™
34581/42 |
42 |
37.54€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660028
|
Abeba™
34581/43 |
43 |
161.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15670028
|
Abeba™
34581/44 |
44 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680028
|
Abeba™
34581/45 |
45 | N/A | ||||||
15690028
|
Abeba™
34581/46 |
46 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15600038
|
Abeba™
34581/47 |
47 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610038
|
Abeba™
34581/48 |
48 |
172.00€
1 paire |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours
- Noir/bleu
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Polyuréthane | |
Aluminium |
Noir, Bleu | |
Antidérapant | |
34581 |