Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34581 ALU
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
Marque: Abeba™ 34581/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours
- Noir/bleu
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Antidérapant | |
34581 |
Noir, Bleu | |
48 | |
Polyuréthane | |
Aluminium |