Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.
Brand: CPC™ 31311-52
147.67 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur le loquet à poucier.Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs.Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone passent tous les tests physico-chimiques, de cytotoxicité, lixiviables et de substances extractibles
Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment peu coûteux pour être jetés.
- Matériau : ABS, polycarbonate et polysulfone de qualité médicale
- Gamme de tubulures : Dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 et 9,5 mm)
- Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.
- Ergot de blocage ergonomique
- Clic audible lors du raccordement
- Matériaux USP de classe VI
- Peut être stérilisé par autoclave, EtO, faisceau d’électrons ou irradiation gamma
- Les moitiés d’accouplement peuvent être pivotées lorsqu’elles sont raccordées
- Cannelure conique
- Matériaux exempts d’ESB/EST
- Conditionnement et lignes de transfert pour milieu de culture cellulaire
- Applications de récolte et de collecte
- Solutions tampons
- Ensembles de tubes
- Systèmes de drainage/prélèvement urologique
- Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Specifications
USP classe VI, ADCF | |
Insert d’accouplement | |
9,5 mm | |
1,3 in | |
9,5mm | |
-40°F | |
15,2 mm | |
Silicone | |
60 psi | |
71°C |
Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne | |
Autoclavable | |
ABS avec joint en silicone USP classe VI | |
33 mm | |
Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte | |
-40°C | |
0,6 in | |
blanc | |
160°F |