Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Code produit. p-3850952
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
9,5 mm
Type de produit:
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne
Insert de couplage avec raccord cannelé sans vanne
Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne
Matériau:
ABS
PSU
Polycarbonate
Polysulfone avec joint en silicone durci au platine
Couleur:
Ambré
Violet
blanc
Conditionnement:
250 pièces
5 pièces
Code produit. 17385589
Marque: CPC™ 3131152
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.
Détachez ces raccords grâce à une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux polycarbonate et polysulfone passent tous les tests physicochimiques, de cytotoxicité, de substances lixiviables et de substances extractibles
Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment peu coûteux pour être jetés.
  • Matériau : ABS, polycarbonate et polysulfone de qualité médicale
  • Gamme de tubulures : Dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 et 9,5 mm)
  • Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.
  • Ergot de blocage ergonomique
  • Clic audible lors du raccordement
  • Matériaux USP de classe VI
  • Peut être stérilisé par autoclave, EtO, faisceau d’électrons ou irradiation gamma
  • Les moitiés d’accouplement peuvent être pivotées lorsqu’elles sont raccordées
  • Cannelure conique
  • Matériaux exempts d’ESB/EST
  • Conditionnement et lignes de transfert pour milieu de culture cellulaire
  • Applications de récolte et de collecte
  • Solutions tampons
  • Ensembles de tubes
  • Systèmes de drainage/prélèvement urologique
  • Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, ADCF
Description Insert d’accouplement
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau ABS
Longueur totale (impériale) 1,3 in
Longueur totale (métrique) 33 mm
À utiliser avec 9,5mm
À utiliser avec (application) Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte
Température min. de fonctionnement (impériale) -40°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Hauteur (métrique) 15,2 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Matériau (joint) Silicone
Couleur blanc
Pression maximale 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne