Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.
Marque: CPC™ 31311-22
28.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur le loquet à poucier.Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs.Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone passent tous les tests physico-chimiques, de cytotoxicité, lixiviables et de substances extractibles
Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.
- Matériau : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
- Gamme de tubulures : dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 x 9,5 mm)
- Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.
- Ergot de blocage ergonomique
- Clic audible lorsque connecté
- Matériaux USP classe VI
- Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
- Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
- Raccord cannelé et conique
- Matériaux exempts d’ESB/EST
- Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
- Applications de récolte et de collecte
- Solutions tampons
- Ensembles de tubes
- Systèmes de drainage/prélèvement urologique
- Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
USP classe VI, ADCF | |
Autoclavable | |
PSU | |
28 mm | |
Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte | |
-40°C | |
0,96 in | |
300°F |
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne | |
9,5 mm | |
1,1 in | |
9,5mm | |
-40°F | |
25 mm | |
Ambré | |
149°C |