Learn More
Surescreen Diagnostics Cassette de test rapide antigénique de COVID-19 (écouvillon nasal)
Un test rapide pour la détection qualitative de l’antigène de COVID-19 dans un écouvillon nasal.
Marque:  Surescreen Diagnostics COVID19AGVCG
Code produit. 17233853
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cassette de test rapide antigénique de COVID-19
  • Immunoessai chromatographique rapide
  • Pour la détection qualitative antigénique de COVID-19 dans un écouvillon nasal
Spécification
Spécification
Antigène de COVID-19
Écouvillon nasal
Test rapide
Nom du produit
Surescreen Diagnostics Cassette de test rapide antigénique de COVID-19 (écouvillon nasal) > Test rapide