Learn More
Syngene PCR Workstation with UVTect Microprocessor Controller
Tous les produits Syngene Produits
Click to view available options
Type d’éclairage:
2 ampoules UV de 254 nm, ampoule fluorescente blanche
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- UVTect™ microprocessor controller
- No installation required – plugs directly into a standard 110 V or 220 V electrical outlet
- ISO 5 vertical laminar flow air
- No ductwork required
- UV shelf with built-in pipettor holder
- Seamless plastic design -no joints or gaps in construction
- Lab event timer
- Available in standard height or tall version
- Clear polycarbonate shell for 360° visibility
- Extremely quiet operation < 49dBA
- UV and fluorescent lights
- Digital UV light timer :01-59 minutes
- Access port for electrical cords
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Combination PCR Workstation |
| Type d’éclairage | 2 ampoules UV de 254 nm, ampoule fluorescente blanche |
| Matériau | Polycarbonate |
| Largeur (impériale) | 24 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur