Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 3 en linters de coton
Marque:  Sartorius™ FT-2-503-300580N
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10400282
  • 460.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 08-08-2024
Spécification
Feuille
FN 3
Chromatographie
580 mm
Linter de coton
300 mm