Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
Dotée d’une membrane de polyester transparente au microscope traitée pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales. La plaque à puits multiples Corning™ Transwell™ avec inserts de membrane en polyester offre une meilleure visibilité sous microscopie par contraste de phase et permet d’évaluer la viabilité cellulaire ainsi que la formation d’une monocouche.
Marque: Corning™ 3464
Description
- Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
- La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
- L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
- Plaque : PS vierge
- Membrane : PET
Spécification
12 inserts dans une plaque à 24 puits | |
Microplaque : Polystyrène vierge. Membrane : PET | |
4 X 10(6) pores/cmsup2/sup | |
6,5mm | |
48 inserts, 4 plaques/boîte | |
Transparent | |
Stérile |
0.33 cm2 | |
0,6 ml | |
8 mu;m | |
Conditionnement de 12 inserts dans une plaque à 24 puits, 4 plaques par boîte | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Traitée pour culture tissulaire | |
24 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.