Learn More
Corning™ Pipettes d’aspiration jetables Costar™
Fabriquées en PS pour offrir solidité, clarté et durabilité. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Costar™ sont idéales pour aspirer de façon aseptique les liquides à l’aide d’une aspiration à vide.
152.00€ - 600.00€
Spécification
Description | Aspiration |
---|---|
Matériau | PS |
Type de pointe | Rond |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10403962
![]() ![]() |
Corning™
4975 |
1 ml | Conditionnées en vrac, stériles, 50/sachet, 1000/boîte |
302.18€
1000 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895830
![]() ![]() |
Corning™
9016 |
2 ml | Conditionnement individuel, emballage papier/plastique |
300.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10332282
![]() ![]() |
Corning™
9186 |
2 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique transparent |
600.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10424342
![]() |
Corning™
9099 |
5 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique transparent |
152.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabrication monobloc en polystyrène
- Stériles et certifiées apyrogènes
- Pas de graduations ; non cotonnées
- Forme de la pointe : ronde
- Emballage individuel
Spécification
Aspiration | |
PS | |
Rond | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Pipettes d’aspiration jetables Costar™