Learn More
Corning™ Pipettes d’aspiration jetables Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
Type d’emballage:
Conditionnement individuel, emballage papier/plastique
Conditionnement individuel, emballage plastique transparent
Conditionnées en vrac, stériles, 50/sachet, 1000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
- Fabrication monobloc en polystyrène
- Stériles et certifiées apyrogènes
- Pas de graduations ; non cotonnées
- Forme de la pointe : ronde
Spécification
Spécification
| Description | Aspiration |
| Matériau | PS |
| Longueur (impériale) | 13,7 in |
| Type de pointe | Rond |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel, emballage plastique transparent |
| Volume (impérial) | 0,169 oz. |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 34,8 cm |
| Jetable | Oui |