Learn More
Corning™ Plaques à puits multiples transparentes Costar™
La surface non traitée est hydrophobe par nature et lie les biomolécules par interaction passive. Les plaques à puits multiples transparentes Corning™ Costar™ fournissent une solution idéale pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface.
Marque: Corning™ 3738
281.73 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
- Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Étalon | |
1,9 cm2 | |
À liaison moyenne | |
PS | |
24 | |
Stérile | |
Plat | |
5/boîte |
Avec couvercle | |
6 x 4 | |
Transparent | |
3,4 ml | |
0,38 à 0,57 ml | |
Non traité | |
100/carton |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.