Learn More
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™
Fabriquées en PP de qualité médicale pour s’adapter aux changements importants de température pouvant survenir entre le stockage et le thermocyclage. Les microplaques PCR en PP à 96 puits Corning™ Thermowell™ sont idéales pour l’amplification d’ADN par réaction en chaîne par polymérase (PCR).
197.77€ - 608.83€
Spécification
Certifiés | Sans DNase ni RNase |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Matériau | PP |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10727811
|
Corning™
6551 |
Naturel | Aucun code-barres |
197.77€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10363173
|
Corning™
3758 |
Transparent | Code-barres inclus |
608.83€
50 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatibilité avec les thermocycleurs les plus fréquemment utilisés
- Pour un fonctionnement sans huile, les plaques doivent être utilisées avec un tapis ou un film de scellage et avec des thermocycleurs dotés de couvercles chauffants
- Intégrité des puits testée à 100 % ; produit certifié exempt de DNase et de RNase
- Grâce aux parois uniformément minces, le transfert de chaleur est efficace et la variabilité d’un puits à l’autre réduite au maximum
- Construction rigide idéale pour l’automatisation
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
96 | |
200 μl |
Étalon | |
PP | |
Non stérile | |
V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™