Learn More
Corning™ Microplaques PCR 96 puits en PP Thermowell™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Transparent
Code-barres:
missing translation for 'unitSize'
25 pièces
50 pièces
Description
Les microplaques PCR Corning Thermowell GOLD à 96 puits sont fournies en quatre formats pour garantir une flexibilité maximale et une parfaite correspondance pour vos applications. Les microplaques PCR à 96 puits Thermowell d’origine sont universelles et peuvent être découpées en 3 x 8 segments de puits.
Specifications
Specifications
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifiés | Sans DNase ni RNase |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | Peut être découpé en bandes de 3 x 8 puits pour des applications à débit inférieur. Adaptateur pour plaque PCR disponible pour une utilisation avec l’analyseur d’ADN ABI PRISMtrade; 3700 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction