Learn More
Corning™ Blocs de dosage à 96 puits
Fabriqués en PP clarifié pour une meilleure clarté optique. Les blocs de dosage à 96 puits Corning™ sont idéals pour les applications de stockage, d’analyse et de croissance des cellules.
Brand: Corning™ 3957
732.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Certifications
Certifiées exemptes de DNase et RNase
Specifications
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
500 μl | |
Non stérile | |
Rond | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
PP | |
96 | |
Non traité | |
Pour le stockage de composés, le dosage et les applications de croissance des cellules | |
10/boîte |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.