Learn More
Corning™ Microplaques transparentes aux UV
Conçues avec un fond de puits transparent aux UV pour la détermination des concentrations en protéines et en acides nucléiques. Les microplaques transparentes aux UV Corning™ permettent les mesures d’absorption dans les UV avec un faible bruit de fond, notamment de 260 à 280 nm.
Marque: Corning™ 3635
731.08 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conçues avec un fond de puits transparent aux UV pour la détermination des concentrations en protéines et en acides nucléiques. Les microplaques transparentes aux UV Corning™ permettent les mesures d’absorption dans les UV avec un faible bruit de fond, notamment de 260 à 280 nm.
Ces microplaques ont un fond transparent aux UV unique, idéal pour déterminer les concentrations de protéines et/ou d’acides nucléiques. Le fond transparent aux UV est moulé sur le dessus sans adhésifs pour une meilleure résistance et une résistance maximale aux fuites. Ces microplaques sont pour un faible bruit de fond et des performances constantes à 260 nm et 280 nm. Leur large gamme de détection linéaire permet une détection fiable des concentrations élevées et faibles des biomolécules.
Spécification
Certifié sans RNase / DNase | |
Sans couvercle | |
2 sachets intérieurs de 25 | |
Microplaque transparente aux UV | |
370 μl | |
75 à 200 μl | |
Plat | |
50/carton | |
50/carton |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Plastique | |
96 | |
Non stérile | |
Détermination des concentrations en protéines et / ou en acides nucléiques, fournit une uniformité entre les puits, un faible bruit de fond constant et aucune diaphonie | |
25/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%