Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Conditionnées en vrac
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
Marque: Corning™ 4846
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 10.38726kg
Description
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
- Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
- Les pointes de 100–1000 μl sont graduées à 250, 500 et 1000 μl
- Format stérile ou non stérile
- Pointes conditionnées en vrac non stériles et très économiques
Specifications
100 à 1 000 μl | |
Bleu | |
Universel | |
Oui |
Non stériles | |
En vrac | |
Pipette | |
Polypropylène |