Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Conditionnées en vrac
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200 μl
100 à 1000 μl
100 à 1 000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Type de pointe:
Biseauté, Rond
Rond
Conditionnement:
1 000 cônes/sachet, 1 sachet/carton
1 000 embouts/sachet, 1 000 embouts/carton
Conditionnement en vrac ; 1000 pointes/sachet, 10000 pointes/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
Description
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
- Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
- Les pointes de 100–1000 μl sont graduées à 250, 500 et 1000 μl
- Format stérile ou non stérile
- Pointes conditionnées en vrac non stériles et très économiques
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté, Rond |
| Conditionnement | Conditionnement en vrac ; 1000 pointes/sachet, 10000 pointes/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
| Graduée | Oui |
| Matériau | Polypropylène |