Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Conditionnées en vrac
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
Marque:  Corning™ 4862
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.40823kg
Code produit. 10005451
  • 38.61€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
  • Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
  • Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
  • Les pointes de 100–1000 μl sont graduées à 250, 500 et 1000 μl
  • Format stérile ou non stérile
  • Pointes conditionnées en vrac non stériles et très économiques
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Naturel
Biseauté, universel, Universel
Oui
Non stériles
En vrac
Pipette
Polypropylène